6-Fluoro-4H-benzo[1,3]dioxine-8-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC31428-1G PC31428-10G
APOSPC31428-1GEA 136 EUR
APOSPC31428-1G APOSPC31428-10G
6-Fluoro-4H-benzo[1,3]dioxine-8-carboxylic acid
6-Fluoro-4H-benzo[1,3]dioxine-8-carboxylic acid
Formula: C₉H₇FO₄
Pto. de fusión: 180…182 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02681981
Núm. CAS: 321309-28-8