2-Pyrazin-2-yl-1-(4-trifluoromethylphenyl)ethanol 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC3145-1G PC3145-250MG
APOSPC3145-1GEA 116 EUR
APOSPC3145-1G APOSPC3145-250MG
2-Pyrazin-2-yl-1-(4-trifluoromethylphenyl)ethanol 95+%
2-Pyrazin-2-yl-1-(4-trifluoromethylphenyl)ethanol
Formula: C₁₃H₁₁F₃N₂O
Pto. de fusión: 100…102 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03424491
Núm. CAS: 502625-51-6