2-Quinolin-2-yl-1-(3-trifluoromethylphenyl)ethanol 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
PC3146-25G PC3146-5G PC3146-1G
APOSPC3146-25GEA 1260 EUR
APOSPC3146-25G APOSPC3146-5G APOSPC3146-1G
2-Quinolin-2-yl-1-(3-trifluoromethylphenyl)ethanol 95+%
2-Quinolin-2-yl-1-(3-trifluoromethylphenyl)ethanol
Formula: C₁₈H₁₄F₃NO
MW: 317,31 g/mol
Pto. de fusión: 103…105 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03424492
Núm. CAS: 502625-52-7