1-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrrole
Proveedor: Apollo Scientific
PC31460-1G
PC31460-250MG
PC31460-500MG
PC31460-2.5G
APOSPC31460-1GEA
184
EUR
APOSPC31460-1G
APOSPC31460-250MG
APOSPC31460-500MG
APOSPC31460-2.5G
1-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrrole
1-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrrole
Formula:
C₁₁H₇F₃N₂O₂ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00119450 Núm. CAS: 136773-58-5 |