11H-Perfluoroundecanoic acid 97%

Proveedor: Apollo Scientific
Peligro

PC3148-5G PC3148-25G PC3148-1G
APOSPC3148-5GEA 132 EUR
APOSPC3148-5G APOSPC3148-25G APOSPC3148-1G
11H-Perfluoroundecanoic acid 97%
11H-Perfluoroundecanoic acid
Formula: C₁₁H₂F₂₀O₂
Pto. de fusión: 100…101 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042431
Núm. CAS: 1765-48-6
UN: 3261
ADR: 8,II

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR