1H,1H,11H-Eicosafluoroundecan-1-ol 85%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11-Eicosafluoroundecan-1-ol, 1H,1H,11H-Perfluoroundecan-1-ol
PC3150-25G PC3150-5G PC3150-100G
APOSPC3150-25GEA 0 EUR
APOSPC3150-25G APOSPC3150-5G APOSPC3150-100G
1H,1H,11H-Eicosafluoroundecan-1-ol 85%
1H,1H,11H-Eicosafluoroundecan-1-ol
Contains up to 13% H(CF2CF2)nCHOH(CF2CF2)mH where m+n=5
Formula: C₁₁H₄F₂₀O
MW: 532,12 g/mol
Pto. Ebullición: 180…181 °C/200mmHg
Pto. de fusión: 95…97 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00039628
Núm. CAS: 307-70-0