4'-(Difluoromethoxy)acetanilide
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC3151-1G PC3151-25G PC3151-5G
APOSPC3151-1GEA 0 EUR
APOSPC3151-1G APOSPC3151-25G APOSPC3151-5G
4'-(Difluoromethoxy)acetanilide
4'-(Difluoromethoxy)acetanilide
Formula: C₉H₉F₂NO₂
Pto. de fusión: 114…115 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00467428
Núm. CAS: 22236-11-9