2,6-Difluoro-3-nitrobenzamide
Proveedor: Apollo Scientific
PC31534-1G PC31534-250MG PC31534-500MG
APOSPC31534-1GEA 510 EUR
APOSPC31534-1G APOSPC31534-250MG APOSPC31534-500MG
2,6-Difluoro-3-nitrobenzamide
2,6-Difluoro-3-nitrobenzamide
Formula: C₇H₄F₂N₂O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00120281
Núm. CAS: 124169-54-6