1H,1H,11H-Eicosafluoroundecyl acrylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC3154-100G PC3154-25G PC3154-5G
APOSPC3154-100GEA 800 EUR
APOSPC3154-100G APOSPC3154-25G APOSPC3154-5G
1H,1H,11H-Eicosafluoroundecyl acrylate 95%
1H,1H,11H-Eicosafluoroundecyl acrylate
Formula: C₁₄H₆F₂₀O₂
Pto. Ebullición: 115 °C/1mmHg
Pto. de fusión: 44…45 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00042112
Núm. CAS: 4998-38-3
EINECS: 225-659-3