2-Chloro-6-fluoro-3-nitrobenzonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC31540-1G PC31540-5G
APOSPC31540-1GEA 125 EUR
APOSPC31540-1G APOSPC31540-5G
2-Chloro-6-fluoro-3-nitrobenzonitrile
2-Chloro-6-fluoro-3-nitrobenzonitrile
Formula: C₇H₂ClFN₂O₂
Pto. de fusión: 91…93 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00053834
Núm. CAS: 226419-18-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III