8-(Chloromethyl)-6-fluorobenzo-1,3-dioxane 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC31548-1G
PC31548-250MG
APOSPC31548-1GEA
98.9
EUR
APOSPC31548-1G
APOSPC31548-250MG
8-(Chloromethyl)-6-fluorobenzo-1,3-dioxane 97%
8-(Chloromethyl)-6-fluorobenzo-1,3-dioxane
Formula:
C₉H₈ClFO₂ Pto. de fusión: 81…84 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00052603 Núm. CAS: 131728-94-4 |