1H,1H,11H-Perfluoroundecyl methacrylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1H,1H,11H-Icosafluoroundecyl methacrylate
PC3156-10G PC3156-25G PC3156-5G
APOSPC3156-10GEA 33.5 EUR
APOSPC3156-10G APOSPC3156-25G APOSPC3156-5G
1H,1H,11H-Perfluoroundecyl methacrylate 95%
1H,1H,11H-Perfluoroundecyl methacrylate
Formula: C₁₅H₈F₂₀O₂
MW: 600,2 g/mol
Pto. Ebullición: 110 °C/0,05mmHg
Pto. de fusión: 36…38 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00042111
Núm. CAS: 41123-44-8
EINECS: 255-230-6