1,2-Epoxi-3-fluoropropano 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 3-Fluoro-1,2-propenoxide
PC3158-1G PC3158-25G PC3158-5G
APOSPC3158-1GEA 102 EUR
APOSPC3158-1G APOSPC3158-25G APOSPC3158-5G
1,2-Epoxi-3-fluoropropano 98%
1,2-Epoxi-3-fluoropropano
Formula: C₃H₅FO
MW: 76,07 g/mol
Pto. Ebullición: 85…86 °C
Densidad: 1,067 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 4 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Núm. CAS: 503-09-3
EINECS: 207-960-1
UN: 2924
ADR: 3+8,II