Ethyl-3-amino-4,4,4-trifluorocrotonate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC3161-100G PC3161-250G PC3161-25G PC3161-500G
APOSPC3161-100GEA 55.1 EUR
APOSPC3161-100G APOSPC3161-250G APOSPC3161-25G APOSPC3161-500G
Ethyl-3-amino-4,4,4-trifluorocrotonate 97%
Ethyl-3-amino-4,4,4-trifluorocrotonate
Formula: C₆H₈F₃NO₂
Pto. Ebullición: 83…85 °C/15mmHg
Pto. de fusión: 24…26 °C
Densidad: 1,245 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 65 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00068195
Núm. CAS: 372-29-2
UN: 3259
ADR: 8,III