Ethyl-2-amino-4-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC3161E-1G PC3161E-5G
APOSPC3161E-1GEA 26.1 EUR
APOSPC3161E-1G APOSPC3161E-5G
Ethyl-2-amino-4-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylate
Ethyl-2-amino-4-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylate
Formula: C₈H₈F₃N₃O₂
Pto. de fusión: 179…180 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00052070
Núm. CAS: 149771-09-5