Bromodifluoroacetato de etilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Ethyl 2-bromo-2,2-difluoroacetate, Bromodifluoroacetic ethyl ester
PC3162-50G PC3162-250G PC3162-500G
APOSPC3162-50GEA 21.9 EUR
APOSPC3162-50G APOSPC3162-250G APOSPC3162-500G
Bromodifluoroacetato de etilo 98%
Bromodifluoroacetato de etilo
Treatment of the Reformatsky reagent with aldehydes and ketones affords 2,2-difluoro-3-hydroxy esters. Please enquire for references and other data for this item.
Formula: BrF₂CCOOCH₂CH₃
MW: 202,98 g/mol
Pto. Ebullición: 112 °C/700mmHg
Densidad: 1,583 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 21 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042069
Núm. CAS: 667-27-6
EINECS: 211-567-0
UN: 2924
ADR: 3+8,II