Bromofluoroacetato de etilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC3164-100G PC3164-25G
APOSPC3164-100GEA 197 EUR
APOSPC3164-100G APOSPC3164-25G
Bromofluoroacetato de etilo 98%
Bromofluoroacetato de etilo
Versatile fluorinated building block. Intermediate for the synthesis of 2-fluoro-3-hydroxy esters, 2-fluoro-3-keto esters and ethyl 2-fluoroalkanoates, ask for references.
Formula: BrFCHCOOCH₂CH₃
Pto. Ebullición: 154 °C
Densidad: 1,565 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 70 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00042095
Núm. CAS: 401-55-8
EINECS: 206-928-4
UN: 2810
ADR: 6.1,III