2-Ethoxy-6-(2,2,2-trifluoroethoxy)benzonitrile, grado técnico

Proveedor: Apollo Scientific

PC3166-1G PC3166-5G PC3166-10G
APOSPC3166-1GEA 72.5 EUR
APOSPC3166-1G APOSPC3166-5G APOSPC3166-10G
2-Ethoxy-6-(2,2,2-trifluoroethoxy)benzonitrile, grado técnico
2-Ethoxy-6-(2,2,2-trifluoroethoxy)benzonitrile
Formula: C₁₁H₁₀F₃NO₂
Pto. de fusión: 78…80 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00068218
Núm. CAS: 175204-04-3

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR