α,3-Dibromo-2-fluorotoluene
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1-Bromo-3-(bromomethyl)-2-fluorobenzene, 3-Bromo-2-fluorobenzyl bromide
PC3168-1G PC3168-5G PC3168-25G
APOSPC3168-1GEA 21.9 EUR
APOSPC3168-1G APOSPC3168-5G APOSPC3168-25G
α,3-Dibromo-2-fluorotoluene
α,3-Dibromo-2-fluorotoluene
Formula: C₇H₅Br₂F
Pto. Ebullición: 60 °C/0,1mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09842442
Núm. CAS: 149947-16-0
UN: 3261
ADR: 8,III