Ethyl-2-chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Ethyl 2-chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylate
PC31682-5G
APOSPC31682-5GEA 77 EUR
APOSPC31682-5G
Ethyl-2-chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylate
Ethyl-2-chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylate
Formula: C₈H₆ClF₃N₂O₂
MW: 254,6 g/mol
Densidad: 1,45 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01312372
Núm. CAS: 187035-79-6