Ethyl-6-chloro-5-cyano-2-(trifluoromethyl)nicotinate 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC3169-1G PC3169-250MG PC3169-5G
APOSPC3169-1GEA 63.8 EUR
APOSPC3169-1G APOSPC3169-250MG APOSPC3169-5G
Ethyl-6-chloro-5-cyano-2-(trifluoromethyl)nicotinate 99%
Ethyl-6-chloro-5-cyano-2-(trifluoromethyl)nicotinate
Formula: C₁₀H₆ClF₃N₂O₂
MW: 278,615 g/mol
Pto. de fusión: 78…81 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00178758
Núm. CAS: 175277-73-3