Clorodifluoroacetato de etilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC3170-100G PC3170-25G PC3170-5G
APOSPC3170-100GEA 168 EUR
APOSPC3170-100G APOSPC3170-25G APOSPC3170-5G
Clorodifluoroacetato de etilo 98%
Clorodifluoroacetato de etilo
Formula: C₄H₅ClF₂O₂
Pto. Ebullición: 96…97 °C
Densidad: 1,252 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 18 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013662
Núm. CAS: 383-62-0
EINECS: 206-850-0
UN: 2924
ADR: 3+8,II