4-Ethoxy-1,1,1-trifluorobut-3-en-2-one
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC31704-1G PC31704-25G PC31704-5G
APOSPC31704-1GEA 21.9 EUR
APOSPC31704-1G APOSPC31704-25G APOSPC31704-5G
4-Ethoxy-1,1,1-trifluorobut-3-en-2-one
4-Ethoxy-1,1,1-trifluorobut-3-en-2-one
Formula: C₆H₇F₃O₂
Pto. Ebullición: 51…53 °C/12mmHg
Pto. de fusión: –30 °C
Densidad: 1,18 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 52 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08461613
Núm. CAS: 17129-06-5
UN: 1224
ADR: 3,III