1-Cloro-2,6-difluoro-3-nitrobenceno 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 3-Cloro-2,4-difluoronitrobenceno, 2-Cloro-1,3-difluoro-4-nitrobenceno
PC31739-1G PC31739-5G PC31739-10G
APOSPC31739-1GEA 21.9 EUR
APOSPC31739-1G APOSPC31739-5G APOSPC31739-10G
1-Cloro-2,6-difluoro-3-nitrobenceno 97%
1-Cloro-2,6-difluoro-3-nitrobenceno
Formula: C₆H₂ClF₂NO₂
Pto. de fusión: 45…49 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042201
Núm. CAS: 3847-58-3
EINECS: 411-980-8
UN: 1759
ADR: 8,III