5-Fluoro-2-methyl-1H-indene-3-acetic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (5-Fluoro-2-methyl-1H-inden-3-yl)acetic acid
PC3174-1G PC3174-500MG
APOSPC3174-1GEA 62.8 EUR
APOSPC3174-1G APOSPC3174-500MG
5-Fluoro-2-methyl-1H-indene-3-acetic acid
5-Fluoro-2-methyl-1H-indene-3-acetic acid
Formula: C₁₂H₁₁FO₂
Pto. de fusión: 161…163 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01076194
Núm. CAS: 32004-66-3
EINECS: 250-891-7