3-(4-Fluorophenyl)-1H-pyrazol-5-amine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC3176-1G PC3176-5G
APOSPC3176-1GEA 93.1 EUR
APOSPC3176-1G APOSPC3176-5G
3-(4-Fluorophenyl)-1H-pyrazol-5-amine
3-(4-Fluorophenyl)-1H-pyrazol-5-amine
Formula: C₉H₈FN₃
Pto. de fusión: 109…111 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01023677
Núm. CAS: 72411-52-0