Methyl-2-[4-(trifluoromethyl)piperidino]acetate
Proveedor: Apollo Scientific
PC3177-1G PC3177-500MG
APOSPC3177-1GEA 336 EUR
APOSPC3177-1G APOSPC3177-500MG
Methyl-2-[4-(trifluoromethyl)piperidino]acetate
Methyl-2-[4-(trifluoromethyl)piperidino]acetate
Formula: C₉H₁₄F₃NO₂
MW: 225.21 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09865019
Núm. CAS: 860343-95-9