1,1,2,3,3,3-Hexafluoropropyl difluoromethyl ether
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC3178-5G PC3178-25G
APOSPC3178-5GEA 364 EUR
APOSPC3178-5G APOSPC3178-25G
1,1,2,3,3,3-Hexafluoropropyl difluoromethyl ether
1,1,2,3,3,3-Hexafluoropropyl difluoromethyl ether
Formula: C₄H₂F₈O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03094220
Núm. CAS: 56860-85-6