(3-Fluorobenzyl)triphenylphosphonium chloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC31781-1G PC31781-500MG PC31781-5G
APOSPC31781-1GEA 77 EUR
APOSPC31781-1G APOSPC31781-500MG APOSPC31781-5G
(3-Fluorobenzyl)triphenylphosphonium chloride
(3-Fluorobenzyl)triphenylphosphonium chloride
Formula: C₂₅H₂₁ClFP
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00179768
Núm. CAS: 55128-97-7