Ethyl chlorofluoroacetate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC3180-100G PC3180-25G
APOSPC3180-100GEA 241 EUR
APOSPC3180-100G APOSPC3180-25G
Ethyl chlorofluoroacetate 97%
Ethyl chlorofluoroacetate
Formula: C₄H₆ClFO₂
Pto. Ebullición: 128…130 °C
Densidad: 1,225 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 44 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00039333
Núm. CAS: 401-56-9
EINECS: 206-930-5
UN: 2920
ADR: 8+3,II