2-Fluoro-6-metoxipiridina
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC3181-5G
APOSPC3181-5GEA 21.9 EUR
APOSPC3181-5G
2-Fluoro-6-metoxipiridina
2-Fluoro-6-metoxipiridina
Formula: C₆H₆FNO
Pto. de inflamación: <60 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09998161
Núm. CAS: 116241-61-3
UN: 1993
ADR: 3,III