Ethyl-5-(4-chlorophenyl)-2-(trifluoromethyl)-3-furoate
Proveedor: Apollo Scientific
PC3183-1G PC3183-5G
APOSPC3183-1GEA 132 EUR
APOSPC3183-1G APOSPC3183-5G
Ethyl-5-(4-chlorophenyl)-2-(trifluoromethyl)-3-furoate
Ethyl-5-(4-chlorophenyl)-2-(trifluoromethyl)-3-furoate
Formula: C₁₄H₁₀ClF₃O₃
MW: 318,68 g/mol
Pto. de fusión: 91…93 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00275556
Núm. CAS: 175276-59-2