Ethyl-2-(4-chlorophenyl)-3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxylate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC3184-1G PC3184-250MG
APOSPC3184-1GEA 87 EUR
APOSPC3184-1G APOSPC3184-250MG
Ethyl-2-(4-chlorophenyl)-3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxylate 97%
Ethyl-2-(4-chlorophenyl)-3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxylate
Formula: C₁₃H₁₀ClF₃N₂O₂
MW: 318,69 g/mol
Pto. Ebullición: 126…128 °C/0,02mmHg
Pto. de fusión: 52…54 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00052074
Núm. CAS: 112055-36-4