2-Fluoro-6-(4-(methylthio)phenoxy)benzonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
PC31842-250MG
PC31842-1G
APOSPC31842-250MGEA
0
EUR
APOSPC31842-250MG
APOSPC31842-1G
2-Fluoro-6-(4-(methylthio)phenoxy)benzonitrile
2-Fluoro-6-(4-(methylthio)phenoxy)benzonitrile
Formula:
C₁₄H₁₀FNOS Pto. de fusión: 68…71 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00068069 Núm. CAS: 148901-52-4 UN: 3439 ADR: 6.1,III |