Diethyl (4-chloro-2-fluorophenyl)malonate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Diethyl 2-(4-chloro-2-fluorophenyl)malonate
PC31868-1G PC31868-250MG PC31868-5G
APOSPC31868-1GEA 249 EUR
APOSPC31868-1G APOSPC31868-250MG APOSPC31868-5G
Diethyl (4-chloro-2-fluorophenyl)malonate 95%
Diethyl (4-chloro-2-fluorophenyl)malonate
Formula: C₁₃H₁₄ClFO₄
MW: 288,71 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01570544
Núm. CAS: 680211-90-9