1-Chloro-4,5-difluoro-2-nitrobenzene 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Chloro-4,5-difluoronitrobenzene
PC3191-1G PC3191-25G PC3191-5G
APOSPC3191-1GEA 21.9 EUR
APOSPC3191-1G APOSPC3191-25G APOSPC3191-5G
1-Chloro-4,5-difluoro-2-nitrobenzene 98%
1-Chloro-4,5-difluoro-2-nitrobenzene
Formula: C₆H₂ClF₂NO₂
MW: 193,5354 g/mol
Pto. Ebullición: 118 °C/31mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04973764
Núm. CAS: 771-76-6