4-Cloro-3-fluorobenzoato de metilo
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 4-chloro-3-fluorobenzoate, 4-Chloro-3-fluorobenzoic acid methyl ester
PC31950-25G PC31950-5G
APOSPC31950-25GEA 104 EUR
APOSPC31950-25G APOSPC31950-5G
4-Cloro-3-fluorobenzoato de metilo
4-Cloro-3-fluorobenzoato de metilo
Formula: C₈H₆ClFO₂
MW: 188.59 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00209299
Núm. CAS: 206362-87-0