Difluoroacetato de etilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Difluoroacetic ethyl ester
PC3200-100G PC3200-25G PC3200-500G
APOSPC3200-100GEA 43.5 EUR
APOSPC3200-100G APOSPC3200-25G APOSPC3200-500G
Difluoroacetato de etilo 98%
Difluoroacetato de etilo
Formula: C₄H₆F₂O₂
MW: 124.09 g/mol
Pto. Ebullición: 98…99 °C
Densidad: 1.18 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 23.9 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013578
Núm. CAS: 454-31-9
EINECS: 207-223-4
UN: 2924
ADR: 3+8 III