2,4-Difluorobenzoato de etilo 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Ethyl 2,4-difluorobenzoate
PC3201E-25G PC3201E-100G
APOSPC3201E-25GEA 23.2 EUR
APOSPC3201E-25G APOSPC3201E-100G
2,4-Difluorobenzoato de etilo 97%
2,4-Difluorobenzoato de etilo
Formula: C₉H₈F₂O₂
MW: 186,16 g/mol
Pto. Ebullición: 65…67 °C/15mmHg
Densidad: 1,24 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00153149
Núm. CAS: 108928-00-3