Ácido (2,4-bis(trifluorometil)fenil)acético 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC3202-1G PC3202-5G
APOSPC3202-1GEA 34.8 EUR
APOSPC3202-1G APOSPC3202-5G
Ácido (2,4-bis(trifluorometil)fenil)acético 98%
Ácido (2,4-bis(trifluorometil)fenil)acético
Formula: (C₆H₃(CF₃)₂)OCH₂COOH
Pto. de fusión: 87,5…87.9 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042492
Núm. CAS: 177952-39-5