3-Bromo-5-(trifluorometil)anilina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Amino-5-bromo-α,α,α-trifluorotoluene, 5-Bromo-α,α,α-trifluoro-m-toluidine, 3-Amino-5-bromobenzotrifluoride
PC3204-100G PC3204-25G PC3204-5G
APOSPC3204-100GEA 98.9 EUR
APOSPC3204-100G APOSPC3204-25G APOSPC3204-5G
3-Bromo-5-(trifluorometil)anilina 98%
3-Bromo-5-(trifluorometil)anilina
Formula: C₇H₅BrF₃N
Pto. Ebullición: 220…223 °C
Densidad: 1,697 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 107 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00236205
Núm. CAS: 54962-75-3
EINECS: 259-412-6