8-Fluoroquinoline
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC3205-1G PC3205-25G PC3205-5G
APOSPC3205-1GEA 21.9 EUR
APOSPC3205-1G APOSPC3205-25G APOSPC3205-5G
8-Fluoroquinoline
8-Fluoroquinoline
Formula: C₉H₆FN
Pto. Ebullición: 148…150 °C/30mmHg
Densidad: 1,215 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01685514
Núm. CAS: 394-68-3