1-Etil-4-fluorobenceno 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC3208-1G PC3208-25G PC3208-5G
APOSPC3208-1GEA 65.4 EUR
APOSPC3208-1G APOSPC3208-25G APOSPC3208-5G
1-Etil-4-fluorobenceno 97%
1-Etil-4-fluorobenceno
Formula: C₈H₉F
Pto. Ebullición: 139 °C
Densidad: 0,98 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 30 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00039218
Núm. CAS: 459-47-2
UN: 1993
ADR: 3,III