2'-Fluoro-5'-nitroacetophenone
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-(2-Fluoro-5-nitrophenyl)ethanone
PC32093-25G PC32093-5G PC32093-100G
APOSPC32093-25GEA 59.6 EUR
APOSPC32093-25G APOSPC32093-5G APOSPC32093-100G
2'-Fluoro-5'-nitroacetophenone
2'-Fluoro-5'-nitroacetophenone
Formula: C₈H₆FNO₃
MW: 183,1400 g/mol
Pto. de fusión: 46…50 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00277867
Núm. CAS: 79110-05-7