2-Fluorobenzoato de etilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC3210-100G PC3210-250G PC3210-25G
APOSPC3210-100GEA 46.4 EUR
APOSPC3210-100G APOSPC3210-250G APOSPC3210-25G
2-Fluorobenzoato de etilo 98%
2-Fluorobenzoato de etilo
Formula: C₉H₉FO₂
Pto. Ebullición: 217…220 °C
Densidad: 1,15 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00039214
Núm. CAS: 443-26-5
EINECS: 207-134-0