5-(Trifluoromethyl)benzo[2,1,3]thiadiazole 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC3212-1G PC3212-5G
APOSPC3212-1GEA 89.9 EUR
APOSPC3212-1G APOSPC3212-5G
5-(Trifluoromethyl)benzo[2,1,3]thiadiazole 97%
5-(Trifluoromethyl)benzo[2,1,3]thiadiazole
Formula: C₇H₃F₃N₂S
Pto. Ebullición: 100 °C/15mmHg
Pto. de fusión: 36…37 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00114584
Núm. CAS: 17754-05-1