1-(5-Amino-2-fluorophenyl)ethanone 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC32127-1G PC32127-5G PC32127-10G PC32127-25G
APOSPC32127-1GEA 56.7 EUR
APOSPC32127-1G APOSPC32127-5G APOSPC32127-10G APOSPC32127-25G
1-(5-Amino-2-fluorophenyl)ethanone 95%
1-(5-Amino-2-fluorophenyl)ethanone
Formula: C₈H₈FNO
Pto. de fusión: 68…77 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02090052
Núm. CAS: 67500-19-0