1-(2-Fluoro-5-nitrophenyl)-2,5-dimethylpyrrole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2,5-Dimethyl-1-(2-fluoro-5-nitrophenyl)-1H-pyrrole
PC32129-1G PC32129-5G
APOSPC32129-1GEA 102 EUR
APOSPC32129-1G APOSPC32129-5G
1-(2-Fluoro-5-nitrophenyl)-2,5-dimethylpyrrole
1-(2-Fluoro-5-nitrophenyl)-2,5-dimethylpyrrole
Formula: C₁₂H₁₁FN₂O₂
MW: 234,23 g/mol
Pto. de fusión: 56…58 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02180649
Núm. CAS: 465514-85-6