4-Amino-3,5-dichloro-2,6-difluoropyridine, grado técnico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC32132-5G PC32132-1G PC32132-25G
APOSPC32132-5GEA 26.1 EUR
APOSPC32132-5G APOSPC32132-1G APOSPC32132-25G
4-Amino-3,5-dichloro-2,6-difluoropyridine, grado técnico
4-Amino-3,5-dichloro-2,6-difluoropyridine
Formula: C₅H₂Cl₂F₂N₂
Pto. de fusión: 112…114 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011574
Núm. CAS: 2840-00-8
EINECS: 220-630-1