3-Bromo-4-(trifluorometoxi)anilina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC3215-100G PC3215-25G PC3215-5G
APOSPC3215-100GEA 115 EUR
APOSPC3215-100G APOSPC3215-25G APOSPC3215-5G
3-Bromo-4-(trifluorometoxi)anilina 98%
3-Bromo-4-(trifluorometoxi)anilina
Formula: C₇H₅BrF₃NO
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00190127
Núm. CAS: 191602-54-7
UN: 2810
ADR: 6.1,III